(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
397030010
ACRO397030010EA 73.1 EUR InStock
ACRO397030010
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 97%
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid
Formule: C₁₁H₁₆BNO₄
Point de fusion: 199…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093054
Numéro CAS: 380430-49-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité