1,3-Difluoro-2-nitrobenzène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
397340050
ACRO397340050EA 218 EUR InStock
ACRO397340050
1,3-Difluoro-2-nitrobenzène 98%
1,3-Difluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Point d'ébullition: 91…92 °C (11 mmHg)
Densité: 1.503 g/cm³
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192035
Numéro CAS: 19064-24-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité