7-Méthoxyindole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
397520010
ACRO397520010EA 236 EUR InStock
ACRO397520010
7-Méthoxyindole 97%
7-Méthoxyindole
Formule: C₉H₉NO
Point d'ébullition: 166 °C (27 mmHg)
Densité: 1.126 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047203
Numéro CAS: 3189-22-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité