4-Fluoroindole 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
397650010
ACRO397650010EA 199 EUR InStock
ACRO397650010
4-Fluoroindole 96%
4-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
Point d'ébullition: 90 °C (.4 mmHg)
Point de fusion: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055992
Numéro CAS: 387-43-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité