Acide 3-bromo-4-fluorobenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
397700050
ACRO397700050EA 136 EUR InStock
ACRO397700050
Acide 3-bromo-4-fluorobenzoïque 98%
Acide 3-bromo-4-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042463
Numéro CAS: 1007-16-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité