Chlorure de 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzoyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
397820050
ACRO397820050EA 146 EUR InStock
ACRO397820050
Chlorure de 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzoyle 97%
Chlorure de 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₈H₃ClF₄O
Point d'ébullition: 188…189 °C (1013 hPa)
Densité: 1.5 g/cm³
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061155
Numéro CAS: 126917-10-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité