Milrinone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
397870500
ACRO397870500EA 553 EUR InStock
ACRO397870500
Milrinone 97%
Milrinone
Appearance: White to light pink Powder
Formule: C₁₂H₉N₃O
MW: 211,22 g/mol
Point de fusion: >280 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133539
Numéro CAS: 78415-72-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité