4-Bromo-2-iodoaniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
397910050
ACRO397910050EA 163 EUR InStock
ACRO397910050
4-Bromo-2-iodoaniline 97%
4-Bromo-2-iodoaniline
Formule: C₆H₅BrIN
MW: 297,92 g/mol
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093764
Numéro CAS: 66416-72-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité