Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-5-fluoropyridine 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

397970050
ACRO397970050EA 105 EUR InStock
ACRO397970050
2-Bromo-5-fluoropyridine 98%
2-Bromo-5-fluoropyridine


Formule: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C (44 mmHg)
Point de fusion: 30…31 °C
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234011
Numéro CAS: 41404-58-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless white to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité