2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl 2-nitroterephthalate
398000050
ACRO398000050EA 47.5 EUR InStock
ACRO398000050
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester 97%
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester
Formule: C₉H₇NO₆
MW: 225,17 g/mol
Point de fusion: 176…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024510
Numéro CAS: 35092-89-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité