2-Chloro-4-hydroxybenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
398030010
ACRO398030010EA 146 EUR InStock
ACRO398030010
2-Chloro-4-hydroxybenzaldéhyde 97%
2-Chloro-4-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Point de fusion: 145…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052184
Numéro CAS: 56962-11-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 150 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité