6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
398150050
ACRO398150050EA 83.1 EUR InStock
ACRO398150050
6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 97%
6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Formule: C₇H₄N₂O₄
Point de fusion: 244…247 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463755
Numéro CAS: 4694-91-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to light grey Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité