2-Bromo-6-nitrotoluène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
398420050
ACRO398420050EA 37 EUR InStock
ACRO398420050
2-Bromo-6-nitrotoluène 98%
2-Bromo-6-nitrotoluène
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point d'ébullition: 143 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 38…41 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009792
Numéro CAS: 55289-35-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité