4-(Trifluoromethyl)styrene 98+% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Trifluoromethyl)-4-vinylbenzene
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 0.1%
398460010
ACRO398460010EA 134 EUR InStock
ACRO398460010
4-(Trifluoromethyl)styrene 98+% stabilisé
4-(Trifluoromethyl)styrene
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₉H₇F₃
MW: 172,15 g/mol
Point d'ébullition: 65.8 °C (40 mmHg)
Densité: 1.165 g/cm³
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075539
Numéro CAS: 402-50-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert.-Butylcatechol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité