3-(2-Aminoéthyl)-5-méthoxyindole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
398580010
ACRO398580010EA 114 EUR InStock
ACRO398580010
3-(2-Aminoéthyl)-5-méthoxyindole 97%
3-(2-Aminoéthyl)-5-méthoxyindole
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Point de fusion: 120 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005662
Numéro CAS: 608-07-1
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 123 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité