Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,3-Triméthylbutane 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

398620050
ACRO398620050EA 70.3 EUR InStock
ACRO398620050
2,2,3-Triméthylbutane 99%
2,2,3-Triméthylbutane


Formule: C₇H₁₆
MW: 100,2 g/mol
Point d'ébullition: 81 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 0.69 g/cm³
Point d'éclair: –7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039846
Numéro CAS: 464-06-2
ONU: 1206
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3880 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité