GMBS (N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate) 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(γ-Maleimidobutyryloxy)succinimide, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 4-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)butanoate, N-(4-Maleimidobutyryloxy)succinimide, GMBS, 4-Maleimidobutyric acid N-hydroxysuccinimide ester, 4-Maleimidobutyric acid N-succinimidyl ester
398681000
ACRO398681000EA 232 EUR InStock
ACRO398681000
GMBS (N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate) 97%
GMBS (N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate)
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₆
MW: 280,24 g/mol
Point de fusion: 124…132 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036817
Numéro CAS: 80307-12-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 130 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité