ω-Bromo-2-nitroacétophénone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-2-nitroacetophenone, 2-Bromo-2'-nitroacetophenone, Bromomethyl o-nitrophenyl ketone, 2-Nitrophenacyl bromide
398850050
ACRO398850050EA 131 EUR InStock
ACRO398850050
ω-Bromo-2-nitroacétophénone 98%
ω-Bromo-2-nitroacétophénone
Formule: C₈H₆BrNO₃
MW: 244,04 g/mol
Point de fusion: 55…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010294
Numéro CAS: 6851-99-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité