3-Fluorosalicylaldehyde
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
398890010
ACRO398890010EA 222 EUR InStock
ACRO398890010
3-Fluorosalicylaldehyde
3-Fluorosalicylaldehyde
Formule: C₇H₅FO₂
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003319
Numéro CAS: 394-50-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 72 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité