(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (4S)-(-)-beta-Hydroxy-gamma-butyrolactam, (S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidone, (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
398970050
ACRO398970050EA 248 EUR InStock
ACRO398970050
(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one 98%
(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
Formule: C₄H₇NO₂
MW: 101,105 g/mol
Point de fusion: 156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00273370
Numéro CAS: 68108-18-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 159 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -40° to -46° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité