Ethyl trifluoropyruvate 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate, Ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate
399010050
ACRO399010050EA 56.1 EUR InStock
ACRO399010050
Ethyl trifluoropyruvate 98+%
Ethyl trifluoropyruvate
Formule: C₅H₅F₃O₃
MW: 170,09 g/mol
Point d'éclair: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114935
Numéro CAS: 13081-18-0
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3390 to 1.3410 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité