Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
399190010
ACRO399190010EA 82 EUR InStock
ACRO399190010
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate 95%
Diethyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
Formule: C₁₃H₁₉NO₄
Point de fusion: 178…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005951
Numéro CAS: 1149-23-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité