4-(2-Pyridyl)benzaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Pyridin-2-yl-benzaldehyde, 4-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde
399240050
ACRO399240050EA 120 EUR InStock
ACRO399240050
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde 97%
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Point de fusion: 51…53 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863537
Numéro CAS: 127406-56-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 54 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité