Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-ynoate
399325000
ACRO399325000EA 127 EUR InStock
ACRO399325000
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 97%
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule: C₆H₅F₃O₂
MW: 166,099 g/mol
Point d'ébullition: 96…98 °C (750 mmHg)
Densité: 1.62 g/cm³
Point d'éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192167
Numéro CAS: 79424-03-6
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité