N-Boc-D-serine methyl ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
399370100
ACRO399370100EA 174 EUR InStock
ACRO399370100
N-Boc-D-serine methyl ester 97%
N-Boc-D-serine methyl ester
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid
Formule: C₉H₁₇NO₅
Point d'ébullition: 215 °C (760 mmHg)
Densité: 1.08 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270516
Numéro CAS: 95715-85-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +16° to +20° (20°C, 589 nm) (c=5% in Methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité