6-Bromooxindole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
399435000
ACRO399435000EA 110 EUR InStock
ACRO399435000
6-Bromooxindole 97%
6-Bromooxindole
Formule: C₈H₆BrNO
Point de fusion: 217…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179605
Numéro CAS: 99365-40-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 215 to 220 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité