6-Chlorooxindole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
399440250
ACRO399440250EA 133 EUR InStock
ACRO399440250
6-Chlorooxindole 98%
6-Chlorooxindole
Formule: C₈H₆ClNO
Point de fusion: 195…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209962
Numéro CAS: 56341-37-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 199 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité