tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
399530050
ACRO399530050EA 77.8 EUR InStock
ACRO399530050
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Point d'ébullition: 92…96 °C (.5 mmHg)
Densité: 1.029 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276987
Numéro CAS: 112275-50-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité