1-Acetylindole-3-carboxaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Acetyl-3-indolecarboxaldehyde, 1-Acetyl-1H-indole-3-carbaldehyde
399700050
ACRO399700050EA 70.8 EUR InStock
ACRO399700050
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde 98%
1-Acetylindole-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,20 g/mol
Point de fusion: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039691
Numéro CAS: 22948-94-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité