1-Chloroisoquinolin-4-ol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
399780010
ACRO399780010EA 124 EUR InStock
ACRO399780010
1-Chloroisoquinolin-4-ol 97%
1-Chloroisoquinolin-4-ol
Formule: C₉H₆ClNO
Point de fusion: 195…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425941
Numéro CAS: 3336-43-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 192 °C
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité