5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
399790050
ACRO399790050EA 77.3 EUR InStock
ACRO399790050
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Appearance: White to pink to light brown Powder
Formule: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Point de fusion: 205…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152016
Numéro CAS: 877-03-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to pink to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 207 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité