6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
399860050
ACRO399860050EA 85.2 EUR InStock
ACRO399860050
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 97%
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₁H₁₁BO₃
Point de fusion: >295 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093087
Numéro CAS: 156641-98-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Authentic
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité