DL-Alanine ethyl ester hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
400430250
ACRO400430250EA 148 EUR InStock
ACRO400430250
DL-Alanine ethyl ester hydrochloride 99%
DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
Appearance: White Powder and/or granules
Formule: C₅H₁₂ClNO₂
Point de fusion: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013018
Numéro CAS: 617-27-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité