5-[(4-Nitrophényl)azo]salicylate de sodium 96%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
400490250
ACRO400490250EA 43.4 EUR InStock
ACRO400490250
5-[(4-Nitrophényl)azo]salicylate de sodium 96%, pur
5-[(4-Nitrophényl)azo]salicylate de sodium
Formule: C₁₃H₈N₃NaO₅
MW: 309.22 g/mol
Point de fusion: 253…254 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067121
Numéro CAS: 1718-34-9
EINECS: 217-002-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (105°C)
UV spectrophotometry ≥95 %
Visual transition interval from pH 10.2 (yellow) to pH 12.0 (red)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité