2'-Aminoacétophénone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Aminophenyl)ethanone, o-Aminoacetophenone
400620100 400620050 400620500
ACRO400620100EA 68.9 EUR InStock
ACRO400620100 ACRO400620050 ACRO400620500
2'-Aminoacétophénone 97%
2'-Aminoacétophénone
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point d'ébullition: 70…71 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007717
Numéro CAS: 551-93-9
EINECS: 209-002-8
Merck Index: 13,00412
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6130 to 1.6170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité