Bleu de méthyle, pur, certifié
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Aniline blue sodium salt, [[4-[bis[4-[(sulphophenyl)amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]amino]-benzenesulphonic acid sodium salt (1:2), Poirriers blue, Cotton blue, Water blue, C.I. 42780, Aniline blue, water soluble, Disodium [[4-[bis[4-[(sulphonatophenyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]amino]benzenesulphonate, Acid Blue 93
401180250
ACRO401180250EA 65.6 EUR InStock
ACRO401180250
Bleu de méthyle, pur, certifié
Bleu de méthyle
Formule: C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
MW: 799.81 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058509
Numéro CAS: 28983-56-4
EINECS: 249-113-9
Merck Index: 13,06055
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown Glistening crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 595 to 605 nm (in 0.005M HCl)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.05
Titration with TiCl3 ≥12.0 ml 0.1N TiCl3/g
BSC Certification Passes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité