Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-(2-Hydroxynaphtylazo)-3,4'-azodibenzenesulfonate de sodium 70% (teneur en colorant)

Fournisseur: Thermo Scientific

402221000
ACRO402221000EA 124 EUR InStock
ACRO402221000
6-(2-Hydroxynaphtylazo)-3,4'-azodibenzenesulfonate de sodium 70% (teneur en colorant)
6-(2-Hydroxynaphtylazo)-3,4'-azodibenzenesulfonate de sodium


Formule: C₂₂H₁₄N₄Na₂O₇S₂
Point de fusion: 181…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003891
Numéro CAS: 4196-99-0
EINECS: 224-084-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤15 % (110°C)
Dye content ≥65 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité