1,1'-Binaphtyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1'-Binaphthalene
402240050
ACRO402240050EA 105 EUR InStock
ACRO402240050
1,1'-Binaphtyle 97%
1,1'-Binaphtyle
Formule: C₂₀H₁₄
MW: 254,33 g/mol
Point d'ébullition: 405 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 143…146 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041740
Numéro CAS: 604-53-5
EINECS: 210-070-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité