4,4'-Bis(dimethylamino)benzil 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,2-Bis(4-(dimethylamino)phenyl)ethane-1,2-dione, 1,2-Bis(4-dimethylaminophenyl)-1,2-ethanedione
402390010
ACRO402390010EA 45.8 EUR InStock
ACRO402390010
4,4'-Bis(dimethylamino)benzil 98%
4,4'-Bis(dimethylamino)benzil
CAS No.: 17078-27-2
Formule: C₁₈H₂₀N₂O₂
MW: 296,37 g/mol
Point de fusion: 200…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051389
Numéro CAS: 17078-27-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 204 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité