Bis(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
402530250
ACRO402530250EA 105 EUR InStock
ACRO402530250
Bis(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride 99%
Bis(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₆H₁₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041987
Numéro CAS: 38402-02-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to off-white Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité