Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-Bromo-2-méthoxyéthane 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromoethyl methyl ether

402980050 402980250 402981000 402985000
ACRO402980050EA 44.9 EUR InStock
ACRO402980050 ACRO402980250 ACRO402981000 ACRO402985000
1-Bromo-2-méthoxyéthane 95%
1-Bromo-2-méthoxyéthane


Formule: BrH₂CCH₂OCH₃
MW: 138,99 g/mol
Point d'ébullition: 107…110 °C (760 mmHg)
Densité: 1.46 g/cm³
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000236
Numéro CAS: 6482-24-2
EINECS: 229-339-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité