Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Formiate de butyle 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Formic acid butyl ester

403541000
ACRO403541000EA 56.5 EUR InStock
ACRO403541000
Formiate de butyle 97%
Formiate de butyle


Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –91 °C
Densité: 0.894 g/cm³
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003296
Numéro CAS: 592-84-7
EINECS: 209-772-5
ONU: 1128
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3880 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité