Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3'-Carbonylbis(7-diethylaminocoumarin) 99%

Fournisseur: Thermo Scientific

404050050
ACRO404050050EA 262 EUR InStock
ACRO404050050
3,3'-Carbonylbis(7-diethylaminocoumarin) 99%
3,3'-Carbonylbis(7-diethylaminocoumarin)
Appearance: Yellow to orange Crystalline powder or crystals


Formule: C₂₇H₂₈N₂O₅
MW: 460,53 g/mol
Point de fusion: 214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050047
Numéro CAS: 63226-13-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
UV Lambda max 447 to 451 nm (in toluene)
Molar absorption coefficient ≥80000 l/(mol.cm) (at lambda max.)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité