Cellulose acetate butyrate (35 - 39% butyryl)
Fournisseur: Thermo Scientific
404255000
ACRO404255000EA 123 EUR InStock
ACRO404255000
Cellulose acetate butyrate (35 - 39% butyryl)
Cellulose acetate butyrate
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₈₄H₁₃₀O₄₉
Point de fusion: 127…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081513
Numéro CAS: 9004-36-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 205 °C
Viscosity 17 to 28 s
Average molecular weight 70000 (Mn)
Acetyl content 12 to 15 %
Hydroxyl content 1.8 % Typical
Butyryl content 35 to 39 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.03 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité