Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chlorobutane, Qualité de séquençage

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

404550010
ACRO404550010EA 86.4 EUR InStock
ACRO404550010
1-Chlorobutane, Qualité de séquençage
1-Chlorobutane


Formule: CH₃(CH₂)₃Cl
Point d'ébullition: 77…78 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0.88 g/cm³
Point d'éclair: –12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001009
Numéro CAS: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
ONU: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.5 %
UV at 300 nm A: ≤0.005
Residue after evaporation ≤2 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité