Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Chlorosulphonyl)benzoyl chloride 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

405070250
ACRO405070250EA 183 EUR InStock
ACRO405070250
3-(Chlorosulphonyl)benzoyl chloride 98%
3-(Chlorosulphonyl)benzoyl chloride
Appearance: Clear yellow Liquid after melting


Formule: C₇H₄Cl₂O₃S
Point de fusion: 18…20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051352
Numéro CAS: 4052-92-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5780 to 1.5800 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité