7-(Ethylamino)-4,6-dimethylcoumarin 99% qualité Laser
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
405485000
ACRO405485000EA 59.7 EUR InStock
ACRO405485000
7-(Ethylamino)-4,6-dimethylcoumarin 99% qualité Laser
7-(Ethylamino)-4,6-dimethylcoumarin
Formule: C₁₃H₁₅NO₂
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006860
Numéro CAS: 26078-25-1
EINECS: 247-446-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥98.5 %
UV Lambda max 366 nm (in Absolute Ethanol)
Suitability (for use as a laser dye) Passes test
Molar absorption coefficient ≥20000 l/(mol.cm) (at Lambda max)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité