Cresyl violet perchlorate 98%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
405775000
ACRO405775000EA 255 EUR InStock
ACRO405775000
Cresyl violet perchlorate 98%, pur
Cresyl violet perchlorate
Appearance: Green Powder
Formule: C₁₆H₁₂ClN₃O₅
Point de fusion: 331…333 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012671
Numéro CAS: 41830-80-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
UV Lambda max 590 to 596 nm (in Methanol)
Molar absorption coefficient 67400 l/(mol.cm) (at Lambda max)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité