Cyanogen iodide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
405960050
ACRO405960050EA 140 EUR InStock
ACRO405960050
Cyanogen iodide 98%
Cyanogen iodide
Formule: CIN
Point de fusion: 142…149 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011605
Numéro CAS: 506-78-5
EINECS: 208-053-3
ONU: 1588
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité