Acide cyclohexane-1,4-dicarboxylique mélange cis- et trans 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
406040050
ACRO406040050EA 16.7 EUR InStock
ACRO406040050
Acide cyclohexane-1,4-dicarboxylique mélange cis- et trans 99+%
Acide cyclohexane-1,4-dicarboxylique
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Point de fusion: 165…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001465
Numéro CAS: 1076-97-7
EINECS: 214-068-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité